Tisk…

2-Fluoro-3-nitroaniline

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 2-Fluoro-3-nitrobenzenamine

PC501674-1G PC501674-250MG PC501674-5G
APOSPC501674-1GEA 3230 CZK
APOSPC501674-1G APOSPC501674-250MG APOSPC501674-5G
2-Fluoro-3-nitroaniline
2-Fluoro-3-nitroaniline
Vzorec: C₆H₅FN₂O₂
MW: 156,12 g/mol
Bod tání: 114…116 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11046757
CAS číslo: 21397-11-5

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR