Tisk…
Methyl-2-fluoro-4-formylbenzoate 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501652-1G PC501652-5G
APOSPC501652-1GEA 953 CZK
APOSPC501652-1G APOSPC501652-5G
Methyl-2-fluoro-4-formylbenzoate 96%
Methyl-2-fluoro-4-formylbenzoate
Vzorec: C₉H₇FO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20231454
CAS číslo: 85070-58-2