Tisk…
4-Fluoro-3-formylbenzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501645-5G PC501645-25G
APOSPC501645-5GEA 10020 CZK
APOSPC501645-5G APOSPC501645-25G
4-Fluoro-3-formylbenzoic acid 97%
4-Fluoro-3-formylbenzoic acid
Vzorec: C₈H₅FO₃
Bod tání: 152…153 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06411555
CAS číslo: 845885-90-7