Tisk…
Methyl-2-fluoro-5-formylbenzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl-2-Fluoro-5-formyl-benzoate
PC501609-1G PC501609-5G PC501609-10G
APOSPC501609-1GEA 1210 CZK
APOSPC501609-1G APOSPC501609-5G APOSPC501609-10G
Methyl-2-fluoro-5-formylbenzoate 95%
Methyl-2-fluoro-5-formylbenzoate
Vzorec: C₉H₇FO₃
MW: 182,15 g/mol
Bod tání: 62…64 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18904319
CAS číslo: 165803-94-1