3'-Bromo-5'-fluoroacetophenone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-(3-Bromo-5-fluorophenyl)ethanone
PC501607-10G
PC501607-1G
PC501607-5G
PC501607-25G
APOSPC501607-10GEA
6680
CZK
APOSPC501607-10G
APOSPC501607-1G
APOSPC501607-5G
APOSPC501607-25G
3'-Bromo-5'-fluoroacetophenone 95%
3'-Bromo-5'-fluoroacetophenone
Vzorec:
C₈H₆BrFO MW: 217,04 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11847746 CAS číslo: 105515-20-6 |