Tisk…
4-Fluoro-3-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (4-Fluoro-3-(methylcarbamoyl)phenyl)boronic acid, 4-Fluoro-3-(methylcarbamoyl)benzeneboronic acid
PC5016-250MG PC5016-1G PC5016-5G
APOSPC5016-250MGEA 1240 CZK
APOSPC5016-250MG APOSPC5016-1G APOSPC5016-5G
4-Fluoro-3-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid 96%
4-Fluoro-3-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₉BFNO₃
MW: 196.97 g/mol
Bod tání: 226…228 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08235038
CAS číslo: 874219-19-9