Tisk…
5-Bromo-2-fluoro-4-methylbenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
PC501543-1G PC501543-5G
APOSPC501543-1GEA 3230 CZK
APOSPC501543-1G APOSPC501543-5G
5-Bromo-2-fluoro-4-methylbenzaldehyde
5-Bromo-2-fluoro-4-methylbenzaldehyde
Vzorec: C₈H₆BrFO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04112582
CAS číslo: 497224-12-1