Tisk…
2-Chloro-7-fluoro-1H-benzo[d]imidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501474-1G PC501474-250MG PC501474-5G
APOSPC501474-1GEA 5790 CZK
APOSPC501474-1G APOSPC501474-250MG APOSPC501474-5G
2-Chloro-7-fluoro-1H-benzo[d]imidazole
2-Chloro-7-fluoro-1H-benzo[d]imidazole
Vzorec: C₇H₄ClFN₂
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 256519-11-6