Tisk…
4-Bromo-2-chloro-5-fluoroaniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC501469-1G PC501469-5G
APOSPC501469-1GEA 1290 CZK
APOSPC501469-1G APOSPC501469-5G
4-Bromo-2-chloro-5-fluoroaniline 95%
4-Bromo-2-chloro-5-fluoroaniline
Vzorec: C₆H₄BrClFN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09878155
CAS číslo: 1000572-63-3