Tisk…
4-Bromo-2-chloro-5-fluoro-1-iodobenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC501466-1G PC501466-5G PC501466-25G
APOSPC501466-1GEA 2480 CZK
APOSPC501466-1G APOSPC501466-5G APOSPC501466-25G
4-Bromo-2-chloro-5-fluoro-1-iodobenzene 95%
4-Bromo-2-chloro-5-fluoro-1-iodobenzene
Vzorec: C₆H₂BrClFI
Bod tání: 34…38 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09878157
CAS číslo: 1000572-73-5