1-Fluoro-4-methoxy-2-methyl-5-nitrobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Fluoro-5-methyl-2-nitroanisole
PC501455-1G
PC501455-5G
APOSPC501455-1GEA
3940
CZK
APOSPC501455-1G
APOSPC501455-5G
1-Fluoro-4-methoxy-2-methyl-5-nitrobenzene
1-Fluoro-4-methoxy-2-methyl-5-nitrobenzene
Vzorec:
C₈H₈FNO₃ MW: 185,16 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18157656 CAS číslo: 182880-71-3 |