Tisk…
3-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501430-1G PC501430-5G
APOSPC501430-1GEA 1430 CZK
APOSPC501430-1G APOSPC501430-5G
3-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde 97%
3-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄FNO₃
Bod tání: 47…49 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11111000
CAS číslo: 108159-96-2