3'-Methyl-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC501401-10G
PC501401-5G
APOSPC501401-10GEA
6220
CZK
APOSPC501401-10G
APOSPC501401-5G
3'-Methyl-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
3'-Methyl-2,2,2-trifluoroacetophenone
Vzorec:
C₉H₇F₃O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00461893 CAS číslo: 1736-06-7 |