Tisk…
1-Bromo-2-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Bromo-3-fluorophenyl methyl sulphone
PC501361-10G PC501361-1G PC501361-5G PC501361-25G
APOSPC501361-10GEA 16370 CZK
APOSPC501361-10G APOSPC501361-1G APOSPC501361-5G APOSPC501361-25G
1-Bromo-2-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzene
1-Bromo-2-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzene
Vzorec: C₇H₆BrFO₂S
MW: 253.0887 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11053812
CAS číslo: 1032825-02-7