Tisk…
2-Bromo-4-fluoro-1-(methylsulphonyl)benzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Bromo-4-fluorophenyl methyl sulphone
PC501360-1G PC501360-250MG
APOSPC501360-1GEA 10150 CZK
APOSPC501360-1G APOSPC501360-250MG
2-Bromo-4-fluoro-1-(methylsulphonyl)benzene
2-Bromo-4-fluoro-1-(methylsulphonyl)benzene
Vzorec: C₇H₆BrFO₂S
MW: 253,0887 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13195736
CAS číslo: 1039744-23-4