4'-Bromo-3'-fluoroacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC501320-1G
PC501320-5G
PC501320-10G
APOSPC501320-1GEA
622
CZK
APOSPC501320-1G
APOSPC501320-5G
APOSPC501320-10G
4'-Bromo-3'-fluoroacetophenone
4'-Bromo-3'-fluoroacetophenone
Vzorec:
C₈H₆BrFO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00466241 CAS číslo: 304445-49-6 UN: 3261 ADR: 8,II |