Tisk…
4-Bromo-3-fluorobenzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
PC501319-1G PC501319-5G
APOSPC501319-1GEA 0 CZK
APOSPC501319-1G APOSPC501319-5G
4-Bromo-3-fluorobenzyl alcohol
4-Bromo-3-fluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆BrFO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08236860
CAS číslo: 222978-01-0