3-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzotrifluoride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Bromo-5-fluoro-2-iodo-3-(trifluoromethyl)benzene
PC501312-10G
PC501312-1G
PC501312-5G
APOSPC501312-10GEA
14060
CZK
APOSPC501312-10G
APOSPC501312-1G
APOSPC501312-5G
3-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzotrifluoride 98%
3-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzotrifluoride
Vzorec:
C₇H₂BrF₄I Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09800680 CAS číslo: 1027511-93-8 |