Tisk…
Lithium trifluoromethanesulphonate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5012-100G PC5012-25G
APOSPC5012-100GEA 1820 CZK
APOSPC5012-100G APOSPC5012-25G
Lithium trifluoromethanesulphonate 97%
Lithium trifluoromethanesulphonate
Vzorec: CF₃LiO₃S
MW: 156.01
Bod tání: 423 °C
Hustota: 1.9 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013227
CAS číslo: 33454-82-9
EINECS: 251-528-5