Tisk…
2-Fluoro-3-nitrobenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501176-250MG
APOSPC501176-250MGEA 1040 CZK
APOSPC501176-250MG
2-Fluoro-3-nitrobenzaldehyde
2-Fluoro-3-nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄FNO₃
MW: 169,1100 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08669885
CAS číslo: 96516-29-9