2-Fluoro-3-nitrobenzylalcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(2-Fluoro-3-nitrophenyl)methanol
PC501174-1G
PC501174-250MG
PC501174-5G
APOSPC501174-1GEA
1210
CZK
APOSPC501174-1G
APOSPC501174-250MG
APOSPC501174-5G
2-Fluoro-3-nitrobenzylalcohol
2-Fluoro-3-nitrobenzylalcohol
Vzorec:
C₇H₆FNO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09835208 CAS číslo: 946126-95-0 |