5-Chloro-4-fluoro-2-nitrophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
PC501173-5G
APOSPC501173-5GEA
3190
CZK
APOSPC501173-5G
5-Chloro-4-fluoro-2-nitrophenol
5-Chloro-4-fluoro-2-nitrophenol
Vzorec:
C6H3ClFNO3 MW: 191,5400 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18072578 CAS číslo: 65001-79-8 |