Tisk…
2'-Fluoro-3'-nitroacetophenone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(2-Fluoro-3-nitrophenyl)ethanone
PC501170-1G PC501170-5G PC501170-10G PC501170-25G
APOSPC501170-1GEA 2570 CZK
APOSPC501170-1G APOSPC501170-5G APOSPC501170-10G APOSPC501170-25G
2'-Fluoro-3'-nitroacetophenone 95%
2'-Fluoro-3'-nitroacetophenone
Vzorec: C₈H₆FNO₃
MW: 183,1400 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13194361
CAS číslo: 873697-78-0