Tisk…
2-Amino-4-bromo-5-(trifluoromethyl)phenylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501059-1G PC501059-250MG PC501059-5G
APOSPC501059-1GEA 10750 CZK
APOSPC501059-1G APOSPC501059-250MG APOSPC501059-5G
2-Amino-4-bromo-5-(trifluoromethyl)phenylamine 95%
2-Amino-4-bromo-5-(trifluoromethyl)phenylamine
Vzorec: C₇H₆BrF₃N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09263998
CAS číslo: 157590-60-8