Tisk…
Lithium tetrafluoroborate, anhydrous 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC5010-100G PC5010-25G
APOSPC5010-100GEA 2660 CZK
APOSPC5010-100G APOSPC5010-25G
Lithium tetrafluoroborate, anhydrous 98%
Lithium tetrafluoroborate
Vzorec: BF₄Li
MW: 93.74
Bod tání: 309…311 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011087
CAS číslo: 14283-07-9
EINECS: 238-178-9
UN: 3260
ADR: 8 II