Tisk…
1-Bromo-3-(2,2-difluoroethoxy)benzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(2,2-Difluoroethoxy)bromobenzene
PC500915-1G PC500915-250MG PC500915-100MG
APOSPC500915-1GEA 8270 CZK
APOSPC500915-1G APOSPC500915-250MG APOSPC500915-100MG
1-Bromo-3-(2,2-difluoroethoxy)benzene
1-Bromo-3-(2,2-difluoroethoxy)benzene
Vzorec: C₈H₇BrF₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11036117
CAS číslo: 958454-25-6