Tisk…
2-Fluoro-5-nitrophenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5009-25G PC5009-5G PC5009-1G
APOSPC5009-25GEA 4770 CZK
APOSPC5009-25G APOSPC5009-5G APOSPC5009-1G
2-Fluoro-5-nitrophenol 98%
2-Fluoro-5-nitrophenol
Vzorec: C₆H₄FNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09054718
CAS číslo: 22510-08-3