Tisk…
Methyl amino(4-fluorophenyl)acetate hydrochloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Fluoro-DL-phenylglycine methyl ester hydrochloride, Methyl 2-amino-2-(4-fluorophenyl)acetate hydrochloride
PC50089-1G PC50089-5G PC50089-10G PC50089-25G
APOSPC50089-1GEA 1040 CZK
APOSPC50089-1G APOSPC50089-5G APOSPC50089-10G APOSPC50089-25G
Methyl amino(4-fluorophenyl)acetate hydrochloride 98%
Methyl amino(4-fluorophenyl)acetate hydrochloride
Vzorec: C₉H₁₁ClFNO₂
MW: 219.64 g/mol
Bod tání: 177…179 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09152734
CAS číslo: 42718-18-3