Tisk…
2-Chloro-5-fluoro-3-nitropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC50086-25G PC50086-5G
APOSPC50086-25GEA 6120 CZK
APOSPC50086-25G APOSPC50086-5G
2-Chloro-5-fluoro-3-nitropyridine
2-Chloro-5-fluoro-3-nitropyridine
Vzorec: C₅H₂ClFN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659490
CAS číslo: 136888-21-6