Tisk…
2,3,4-Trifluorobenzylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (2,3,4-Trifluorophenyl)methanamine
PC5008-10G PC5008-5G PC5008-1G
APOSPC5008-10GEA 7440 CZK
APOSPC5008-10G APOSPC5008-5G APOSPC5008-1G
2,3,4-Trifluorobenzylamine 98%
2,3,4-Trifluorobenzylamine
Vzorec: C₇H₆F₃N
MW: 161,13 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236313
CAS číslo: 235088-67-2
UN: 2735
ADR: 8,III