3-Bromo-2,6-difluoropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC500796-1G
PC500796-5G
APOSPC500796-1GEA
2330
CZK
APOSPC500796-1G
APOSPC500796-5G
3-Bromo-2,6-difluoropyridine
3-Bromo-2,6-difluoropyridine
Vzorec:
C₅H₂BrF₂N Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11044274 CAS číslo: 80392-79-6 |