Tisk…
Potassium (methoxymethyl)trifluoroborate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC50073-1G PC50073-5G
APOSPC50073-1GEA 744 CZK
APOSPC50073-1G APOSPC50073-5G
Potassium (methoxymethyl)trifluoroborate
Potassium (methoxymethyl)trifluoroborate
Vzorec: C₂H₅BF₃KO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10566517
CAS číslo: 910251-11-5