Tisk…
3'-Bromo-2,2,2,2'-tetrafluoroacetophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(3-Bromo-2-fluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC50065-1G PC50065-250MG
APOSPC50065-1GEA 16530 CZK
APOSPC50065-1G APOSPC50065-250MG
3'-Bromo-2,2,2,2'-tetrafluoroacetophenone 97%
3'-Bromo-2,2,2,2'-tetrafluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₃BrF₄O
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 871353-32-1