Tisk…
Potassium methyltrifluoroborate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC50060-10G PC50060-5G
APOSPC50060-10GEA 2940 CZK
APOSPC50060-10G APOSPC50060-5G
Potassium methyltrifluoroborate 97%
Potassium methyltrifluoroborate
Vzorec: CH₃BF₃K
Bod tání: 168…183 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08276757
CAS číslo: 13862-28-7