Tisk…
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC500550-1G PC500550-5G PC500550-25G
APOSPC500550-1GEA 2240 CZK
APOSPC500550-1G APOSPC500550-5G APOSPC500550-25G
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)aniline 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₅F₄NO
MW: 195.12 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832246
CAS číslo: 113421-98-0
UN: 2810
ADR: 6.1 III