4'-Fluoro-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC500523-10G
PC500523-1G
PC500523-5G
APOSPC500523-10GEA
11740
CZK
APOSPC500523-10G
APOSPC500523-1G
APOSPC500523-5G
4'-Fluoro-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
4'-Fluoro-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Vzorec:
C₉H₆F₄O₂ MW: 222,14 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06660260 CAS číslo: 886501-44-6 |