Tisk…
3-(Bromomethyl)-4-fluorobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC500514-1G PC500514-250MG PC500514-5G
APOSPC500514-1GEA 6850 CZK
APOSPC500514-1G APOSPC500514-250MG APOSPC500514-5G
3-(Bromomethyl)-4-fluorobenzonitrile
3-(Bromomethyl)-4-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₈H₅BrFN
Storage Temperature: Refrigerator
CAS číslo: 856935-35-8
UN: 3261
ADR: 8,III