Tisk…
Methyl-2-(bromomethyl)-5-fluorobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC500512-1G PC500512-250MG PC500512-5G
APOSPC500512-1GEA 2320 CZK
APOSPC500512-1G APOSPC500512-250MG APOSPC500512-5G
Methyl-2-(bromomethyl)-5-fluorobenzoate
Methyl-2-(bromomethyl)-5-fluorobenzoate
Vzorec: C₉H₈BrFO₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04114323
CAS číslo: 138786-65-9
UN: 3265
ADR: 8,III