Lithium hexafluorosilicate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC5005-25G
PC5005-5G
APOSPC5005-25GEA
6620
CZK
APOSPC5005-25G
APOSPC5005-5G
Lithium hexafluorosilicate 98%
Lithium hexafluorosilicate
Vzorec:
F₆Li₂Si Hustota: 2,01 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00049473 CAS číslo: 17347-95-4 EINECS: 241-372-6 UN: 2856 ADR: 6.1,III |