Tisk…
1-Bromo-3-fluoro-5-iodobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Fluoro-5-iodobromobenzene
PC500481-1G PC500481-5G
APOSPC500481-1GEA 1910 CZK
APOSPC500481-1G APOSPC500481-5G
1-Bromo-3-fluoro-5-iodobenzene
1-Bromo-3-fluoro-5-iodobenzene
Vzorec: C₆H₃BrFI
MW: 300.9
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06657969
CAS číslo: 845866-85-5