(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)acetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC500442-1G
PC500442-5G
APOSPC500442-1GEA
3310
CZK
APOSPC500442-1G
APOSPC500442-5G
(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)acetonitrile 97%
(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)acetonitrile
Vzorec:
C₉H₈FNO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09038467 CAS číslo: 749934-29-0 |