Tisk…
2-Bromo-4-fluoro-5-nitrophenol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5004-25G PC5004-5G PC5004-100G
APOSPC5004-25GEA 2320 CZK
APOSPC5004-25G APOSPC5004-5G APOSPC5004-100G
2-Bromo-4-fluoro-5-nitrophenol 97%
2-Bromo-4-fluoro-5-nitrophenol
Vzorec: C₆H₃BrFNO₃
Bod tání: 126…127 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08460104
CAS číslo: 84478-87-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III