Tisk…
4-Bromo-2-iodo-1-(trifluoromethyl)benzene
Dodavatel: Apollo Scientific
PC500392-1G PC500392-5G
APOSPC500392-1GEA 0 CZK
APOSPC500392-1G APOSPC500392-5G
4-Bromo-2-iodo-1-(trifluoromethyl)benzene
4-Bromo-2-iodo-1-(trifluoromethyl)benzene
Vzorec: C₇H₃BrF₃I
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21603817
CAS číslo: 1256945-00-2