Tisk…
3-Fluoro-5-iodobenzotrifluoride
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Fluoro-3-iodo-5-(trifluoromethyl)benzene
PC500391-100MG PC500391-1G PC500391-250MG
APOSPC500391-100MGEA 5060 CZK
APOSPC500391-100MG APOSPC500391-1G APOSPC500391-250MG
3-Fluoro-5-iodobenzotrifluoride
3-Fluoro-5-iodobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₃F₄I
MW: 290 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09800718
CAS číslo: 1027513-14-9