Tisk…
6-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinic acid
PC50039-100MG PC50039-1G PC50039-250MG
APOSPC50039-100MGEA 3940 CZK
APOSPC50039-100MG APOSPC50039-1G APOSPC50039-250MG
6-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid 98%
6-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₃ClF₃NO₂
MW: 225,56 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11848376
CAS číslo: 1110782-41-6