Tisk…
2-(Bromomethyl)-4-fluoro-1-nitrobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 5-Fluoro-2-nitrobenzyl bromide
PC500377-1G PC500377-5G
APOSPC500377-1GEA 3870 CZK
APOSPC500377-1G APOSPC500377-5G
2-(Bromomethyl)-4-fluoro-1-nitrobenzene
2-(Bromomethyl)-4-fluoro-1-nitrobenzene
Vzorec: C₇H₅BrFNO₂
MW: 234.0200 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09736331
CAS číslo: 82420-35-7
UN: 3261
ADR: 8 III