Tisk…
3'-Chloro-2'-fluoroacetophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC500342-5G PC500342-1G
APOSPC500342-5GEA 2280 CZK
APOSPC500342-5G APOSPC500342-1G
3'-Chloro-2'-fluoroacetophenone 97%
3'-Chloro-2'-fluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₆ClFO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00106165
CAS číslo: 161957-59-1