Tisk…
3'-Chloro-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC50034-1G PC50034-5G PC50034-10G
APOSPC50034-1GEA 622 CZK
APOSPC50034-1G APOSPC50034-5G APOSPC50034-10G
3'-Chloro-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone
3'-Chloro-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Vzorec: C₉H₆ClF₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660315
CAS číslo: 886503-42-0