Tisk…
3-Fluoro-2-methyl-6-nitroaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC500332-1G PC500332-250MG PC500332-5G
APOSPC500332-1GEA 2690 CZK
APOSPC500332-1G APOSPC500332-250MG APOSPC500332-5G
3-Fluoro-2-methyl-6-nitroaniline
3-Fluoro-2-methyl-6-nitroaniline
Vzorec: C₇H₇FN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03787364
CAS číslo: 485832-96-0