Tisk…

Methyl-2-amino-6-fluoro-3-nitrobenzoate

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC500279-1G PC500279-25G PC500279-5G
APOSPC500279-1GEA 953 CZK
APOSPC500279-1G APOSPC500279-25G APOSPC500279-5G
Methyl-2-amino-6-fluoro-3-nitrobenzoate
Methyl-2-amino-6-fluoro-3-nitrobenzoate
Vzorec: C₈H₇FN₂O₄
Bod tání: 93…95 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09839221
CAS číslo: 346691-23-4

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR